Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Fast-Freeze™
Codice prodotto. 10196103 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.5 to 0.75 in.
0.75 in.
Materiale:
Acciaio inox
Borosilicate Glass
Vetro borosilicato
Stile:
°
Diritto
Dritti
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Materiale Stile Dimensione della confezione
10196103 0.75 in. Acciaio inox Dritti Pezzo
15183025 0.5 in. Vetro borosilicato Diritto Pezzo
15193025 0.75 in. Vetro borosilicato Diritto Pezzo
10491425 0.5 to 0.75 in. Borosilicate Glass ° Pezzo
10287864 0.5 to 0.75 in. Borosilicate Glass Straight Pezzo
11300710 0.5 in. Borosilicate Glass ° Pezzo
10768205 0.5 in. Acciaio inox Diritto Pezzo
10763374 0.5 in. Acciaio inox ° Pezzo
10604853 0.75 in. Acciaio inox ° Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10196103 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7547200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.45€
    43.12€ / pezzi 1
    Risparmia 18.33€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Fast-Freeze™ Flask Adapter for connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves.
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
  • 40 and 80 mL flasks take size 0.5 in. or 0.5 to 0.75 in.
  • Larger flasks fit size 0.75 in. or large end of 0.5 to 0.75 in.
Specifica
Tipo Adattatore per liofilizzazione
Capacità (sistema metrico) 40, 80 mL
Materiale Acciaio inox
Stile Dritti
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beute Fast freeze™
Diametro (sistema imperiale) 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) 1.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.905 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.26 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.2 kg