Descrizione
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
- Le fiasche da 40 e 80 ml si adattano a misure da 0.5 pollici o da 0.5 a 0.75 pollici
- Fiasche di maggiori dimensioni si adattano a misure di 0.75 pollici o con estremità larga da 0.5 a 0.75 pollici
Specifica
Specifica
| Tipo | Adattatore per liofilizzazione |
| Materiale | Acciaio inox |
| Stile | Diritto |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasca Fast freeze™ |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.25 in. |
| Vedi altri risultati |