Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Fast-Freeze™
Codice prodotto. 15183025 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.5 to 0.75 in.
0.75 in.
Materiale:
Acciaio inox
Borosilicate Glass
Vetro borosilicato
Stile:
°
Diritto
Dritti
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Materiale Stile unitSize
15183025 0.5 in. Vetro borosilicato Diritto Pezzo
15193025 0.75 in. Vetro borosilicato Diritto Pezzo
10491425 0.5 to 0.75 in. Borosilicate Glass ° Pezzo
10287864 0.5 to 0.75 in. Borosilicate Glass Straight Pezzo
11300710 0.5 in. Borosilicate Glass ° Pezzo
10768205 0.5 in. Acciaio inox Diritto Pezzo
10763374 0.5 in. Acciaio inox ° Pezzo
10196103 0.75 in. Acciaio inox Dritti Pezzo
10604853 0.75 in. Acciaio inox ° Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15183025 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7545000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fast-Freeze™ Flask Adapter for connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves.
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
  • Le fiasche da 40 e 80 ml si adattano a misure da 0.5 pollici o da 0.5 a 0.75 pollici
  • Fiasche di maggiori dimensioni si adattano a misure di 0.75 pollici o con estremità larga da 0.5 a 0.75 pollici
Specifica
Tipo Adattatore per liofilizzazione
Materiale Vetro borosilicato
Stile Diritto
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasca Fast freeze™
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.26 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 libbre
Peso (sistema metrico) 0.2 kg