Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, gruppo completo
Codice prodotto. 10491235 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 mL
120 mL
150 ml
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10491235 600 mL Pezzo
11380700 40 ml Pezzo
10452195 80 mL Pezzo
10228204 150 ml Pezzo
10054744 300 mL Pezzo
10267172 1200 mL Pezzo
10120840 2000 mL Pezzo
10044744 120 mL Pezzo
10694843 900 mL Pezzo
10033692 750 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10491235 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7540800
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm).
Easy to handle and fast to load
  • Flat borosilicate glass
  • Silicone rubber snap-on tops provide reliable high-vacuum seals
  • Eliminate risk of contamination by vacuum grease; reduce spillage and sample loss
  • No easily misplaced small parts
  • Wide openings
  • Should be filled no more than one-third of the volume so a maximum surface area is achieved
  • ™
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.55 in.
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta 1.9 cm
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione
Altezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Altezza (sistema metrico) 13.5 cm
Product Type Flask
Peso (sistema imperiale) 4 lb.
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 90.2 mm
Peso (sistema metrico) 1.8 kg