Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, gruppo completo
Codice prodotto. 11380700 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 mL
120 mL
150 ml
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11380700 40 ml Pezzo
10452195 80 mL Pezzo
10228204 150 ml Pezzo
10054744 300 mL Pezzo
10491235 600 mL Pezzo
10267172 1200 mL Pezzo
10120840 2000 mL Pezzo
10044744 120 mL Pezzo
10694843 900 mL Pezzo
10033692 750 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11380700 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7540000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm).
Easy to handle and fast to load
  • Vetro borosilicato piano
  • Coperture a scatto in gomma siliconica per una tenuta ad alto vuoto affidabile
  • Per eliminare il rischio di contaminazione da grasso per vuoto; riduce versamenti e perdite di campione
  • Assenza di parti minute che potrebbero essere posizionate facilmente in modo errato
  • Ampie aperture
  • Da riempire per non più di un terzo del volume così da ottenere la massima area di superficie
  • Compatibile con tutte le principali marche di apparecchiature di liofilizzazione, tra cui Labconco e Virtis™
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.33 in.
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta 1.27 cm
Capacità (sistema metrico) 40 ml
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione
Altezza (sistema imperiale) 2.9 in.
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Product Type Flask
Peso (sistema imperiale) 1.5 libbre
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 34 mm
Peso (sistema metrico) 0.7 kg