Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, solo tappi in gomma
Codice prodotto. 11791489 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
300 mL
900 mL
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta:
1.27 cm
1.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta unitSize
11791489 300 mL 1.9 cm Pezzo
15173025 80 mL 1.27 cm Pezzo
11964809 900 mL 1.9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11791489 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7544200
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm)
For use with Fast-Freeze Flasks
  • Copertura flessibile in gomma siliconica non contaminante, con facile apertura e chiusura a scatto, che assicura un'affidabile tenuta ad alto vuoto
Specifica
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta 1.9 cm
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Flask Top
Peso (sistema imperiale) 1 libbre
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 7.62 cm
Peso (sistema metrico) 0.5 kg