Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, solo tappi in gomma
Codice prodotto. 15173025 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
300 mL
900 mL
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta:
1.27 cm
1.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta Dimensione della confezione
15173025 80 mL 1.27 cm Pezzo
11791489 300 mL 1.9 cm Pezzo
11964809 900 mL 1.9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15173025 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7544000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm)
For use with Fast-Freeze Flasks
  • Flexible, noncontaminating silicone rubber top Snaps on and off easily, yet provides a reliable, high-vacuum seal
Specifica
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta 1.27 cm
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Flask Top
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 4.93 cm
Peso (sistema metrico) 0.5 kg