Learn More
Labconco™ Flask Holder
Codice prodotto. 16895883 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16895883 Small Pezzo
16805893 Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16895883 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7543300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.30€
    64.17€ / pezzi 1
    Risparmia 8.13€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Helps to prevent sample melt back
  • Made of stainless-steel
  • Allows a small fast-freeze flask bottom containing the sample to be placed inside a larger fast-freeze flask
Specifica
Tipo Flask Holder
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel
Size Small
Da utilizzare con (applicazione) To prevent sample melt back
Da utilizzare con (apparecchiatura) For fast freeze™ flasks, inner flasks 7542000 (40ml) and 7542200 (80ml) and outer flasks 75411
Larghezza (sistema imperiale) 3.45 in.
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg