Learn More
Labconco™ Flat Work Surface
Codice prodotto. 16647142 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
72 in.
Peso (sistema imperiale):
205 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16647142 72 in. 205 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16647142 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 4882804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Install atop Labconco Protector™ storage cabinets and adjustable height base stands.
  • Placed atop two Protector standard base cabinets to support precise glove boxes
  • Flat, solid-epoxy work surfaces
Especificaciones
Da utilizzare con (apparecchiatura) Basic 70 laboratory hood, Precise™ and XPert™ weigh box
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Peso (sistema imperiale) 205 lb.
Peso (sistema metrico) 93 kg
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Profondità (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema imperiale) 72 in.
Altezza (sistema metrico) 3 cm
Profondità (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema metrico) 183 cm
Product Type Flat Work Surface
Materiale Epoxy
Colore Black
Stile di taglio Without Cutout
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.