Learn More
Labconco™ Flat Work Surface
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
2570.00€
Specifica
Stile di taglio | Without Cutout |
---|---|
Profondità (sistema imperiale) | 30 in. |
Profondità (sistema metrico) | 76 cm |
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Altezza (sistema metrico) | 3 cm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16647142
|
Labconco™
4882804 |
72 in. | 183 cm | 205 lb. | 93 kg |
2570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Install atop Labconco Protector™ storage cabinets and adjustable height base stands.
- Placed atop two Protector standard base cabinets to support precise glove boxes
- Flat, solid-epoxy work surfaces
Specifica
Without Cutout | |
76 cm | |
3 cm | |
Flat Work Surface | |
Epoxy |
30 in. | |
1.25 in. | |
30 in. | |
Black |