Learn More
Labconco™ Freeze-Dry Glassware Kit
Codice prodotto. 15675218 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
2.3 kg
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15675218 2.3 kg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15675218 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7540100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00€
    659.46€ / 1 sets
    Risparmia 70.54€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
One each of 300mL and 600mL complete Fast-Freeze™ Flasks, one 0.75 in. (1.9cm) Stainless-steel adapter and one 0.75 in. (1.9cm) Stainless-steel 45° bend adapter
For FreeZone™ Freeze Dryers
Glassware kit for FreeZone Freeze Dry Systems. Includes one each 600ml Complete Fast-Freeze Flask (7540800), one each 300 ml Complete Fast-Freeze Flask (7540600), one each 3/4 in. SST Straight Adapter (7547200), and one each 3/4 in. SST 45º Bend Adapter (7547600).
Specifica
Capacità (sistema metrico) 900 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone Freeze Dryers
Include One each 600 mL Complete Fast-Freeze Flask (Mfr. No. 7540800), one each 300 mL Complete Fast-Freeze Flask (Mfr. No. 7540600), one each 0.75 in. SST Straight Adapter (Mfr. No. 7547200), and one each 0.75 in. SST 45° Bend Adapter (Mfr. No. 7547600)
Product Type Flask Kit
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 98.4 mm and 67.4 mm
Peso (sistema metrico) 2.3 kg