Learn More
Labconco™ FreeZone™ Bulk Tray
Codice prodotto. 11751449 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Freezone™ Bulk or Stoppering Tray Dryer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11751449 Freezone™ Bulk or Stoppering Tray Dryer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11751449 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7756200
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
For FreeZone Bulk Tray Dryers and/or Stoppering Tray Dryers
  • Can be used with both Stoppering and Bulk Tray Dryers
Specifica
Tipo Bulk Tray
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezone™ Bulk or Stoppering Tray Dryer
Larghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 29.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.88 in.
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.1 cm
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Peso (sistema metrico) 1.4 kg