Learn More
Labconco™ FreeZone™ Stoppering or Bulk Tray Dryer Accessories
Codice prodotto. 15193075 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
12 in.
13 in.
Peso (sistema imperiale):
3 lb.
5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15193075 13 in. 3 lb. Pezzo
15103015 7 in. 5 lb. Pezzo
11701459 12 in. 5 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15193075 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7756300
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Accessories for FreeZone Stoppering and Bulk Tray Dryers.
Support Grid Stainless steel with removable plastic grid Provides support for stoppering ampules and other small containers Holds 144-12mm dia. containers Use with Labconco Stoppering Tray and Bulk Tray Dryers Tray with Slide-out Bottom Stainless steel with separate bottom that slides out to allow glassware containers direct contact with shelf Use with Labconco Stoppering Tray and Bulk Tray Dryers Shelf Spacers Stainless steel Place on one or two emply shelves to assist stoppering of partial loads of small vials or bottles
Specifica
Tipo Shelf Spacer
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) 2 spacers that are placed on one or two empty shelves to assist stoppering of partial loads of small vials or bottles
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezone™ stoppering tray dryer
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Peso (sistema metrico) 1.4 kg