Learn More
Labconco™ Glass Trap Insert for CentriVap™ System
Codice prodotto. 10492960 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2550 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10492960 2550 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10492960 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7397605
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protects CentriVap Cold Trap reservoir and lid from corrosives.
  • Included with CentriVap Acid Systems; accessory for other systems
  • Not compatible with pre-2005 Cold Traps
Specifica
Tipo Trap Insert
Capacità (sistema metrico) 2550 mL
N. di ripiani 0
Materiale Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) CentriVap™ concentrator cold trap
Peso (sistema imperiale) 4 lb.
Peso (sistema metrico) 1.8 kg