Learn More
Labconco™ Glassware Cart
Codice prodotto. 15156456 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di cassetti:
2
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di cassetti Dimensione della confezione
15156456 2 Pezzo
16408090 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15156456 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 8032500
Spedizione stimata: 09-03-2027
Carry glassware, plasticware and small instruments easily with the Labconco Glassware Cart.
Carry glassware, plasticware and small instruments easily with the Labconco Glassware Cart.
  • Load capacity: 400 lb. (181kg)
  • Durable glacier white, powder-coated 18 gauge welded tubular steel frame with ergonomic, extruded rubber handle grips and ID tag
  • Available with two 18L x 32W x 4 in.H (46 x 81 x 10cm) or four 18L x 16W x 4 in.H (46 x 41 x 10cm) removable vinyl-coated wire baskets
  • Removable plastic drip pan catches spills
  • 4 in. dia. (10cm) casters, two with toe locks
  • Lifetime guarantee
Order Info
Shipped fully assembled. Weight: 50 lb. (23kg).
Warranty
Lifetime guarantee.
Specifica
Product Type Glassware Cart
Dimensioni (L x P x A) 34.88 x 19 x 36.38 in. (88.6 x 48.3 x 92.4 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Used to carry Glassware, Plasticware and small instruments
Altezza (sistema imperiale) 36.38 in.
Altezza (sistema metrico) 92.4 cm
Include 18G Welded 1 in. white tubular Steel frame, Rubber handle grips, two large baskets (32 x 18 x 4) with removable Plastic drip pan to catch spills, 4 in. dia. Hard Rubber-tired casters, two with toe locks, ID tag, high-pressure Melamine Laminate Surface
Lunghezza (sistema imperiale) 34.88 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88.6 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 400 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 181 kg
Materiale Steel
N. di cassetti 2
N. di ripiani 2
Peso (sistema metrico) 19.5 kg
Peso (sistema imperiale) 42.9 lb.
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.3 cm