Learn More
Labconco™ Labconco Lid for Chamber of -50 FreeZone 4.5 L
Codice prodotto. 11701499 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chamber of -50 FreeZone 4.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11701499 Chamber of -50 FreeZone 4.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11701499 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7730700
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Lids fit on drying chambers and FreeZone collector chambers.
Replacement lid for 4.5L -50° C FreeZone Freeze Dryers manufactured before 2017. Verify that the part matches your FreeZone Freeze Dryer's volume and temperature rating before purchasing.
Replacement lid for 4.5 L -50° C FreeZone Freeze Dryers manufactured before 2017. Lids fit on drying chambers and FreeZone collector chambers.
Especificaciones
Tipo Lid
Capacità (sistema metrico) 4.5 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chamber of -50 FreeZone 4.5 L
Peso (sistema imperiale) 2.5 lb.
Peso (sistema metrico) 1.1 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.