Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Lyph-Lock™
Codice prodotto. 15193055 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
19/38 to 0.5 in. port
19/38 to 0.75 in. port
24/40 to 0.5 in. port
24/40 to 0.75 in. port
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
15193055 24/40 to 0.5 in. port Pezzo
15173055 19/38 to 0.5 in. port Pezzo
15183055 19/38 to 0.75 in. port Pezzo
10691621 24/40 to 0.75 in. port Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15193055 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7568400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.35€
    63.82€ / pezzi 1
    Risparmia 14.53€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Flask Adapters: For connecting Lyph-Lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold
Vetro borosilicato, con piegatura di 90°
Specifica
Tipo Flask Adapter
Materiale Borosilicate Glass
Giunto rastremato standard 24/40 to 0.5 in. port
Da utilizzare con (applicazione) For connecting lyph-lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lyph lock flasks
Include 90° bend
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.2 kg