Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Flask Bottom
Codice prodotto. 15113055 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
750 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15113055 750 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15113055 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7557900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    123.70€ / pezzi 1
    Risparmia 12.30€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Made of borosilicate glass to withstand extreme temperatures and high vacuum
  • For use with Flask Tops 7552400 and 7556400 (Part Numbers)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.55 in.
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) For flask tops
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 14.5 cm
Product Type Lyph Lock Flask Bottom
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 cm
Peso (sistema metrico) 0.9 kg