Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Freeze-Dry Flask Assembly with Standard Taper 19/38 Joints
Codice prodotto. 15133035 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15133035 250 mL Pezzo
15103035 25 mL Pezzo
15113035 50 mL Pezzo
15123035 100 mL Pezzo
15153035 750 mL Pezzo
15163035 1000 mL Pezzo
15143035 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15133035 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7550600
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
A complete Lyph-Lock Flask includes a glass top and bottom and a rubber ring.
A complete Lyph-Lock Flask includes a glass top and bottom and a rubber ring
  • Flasks should be filled no more than one-third of their volume so that maximum surface area is achieved and efficient lyophilization is assured.
  • Adapters are required to attach flasks to freeze dry valve ports (sold separately).
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.2 in.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Altezza (sistema metrico) 11 cm
Include Glass top and bottom, Silicone Rubber ring seal
Product Type Flask Kit
Giunto rastremato standard 19/38
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Monouso Reusable
Mouth Style Joint
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 5.6 cm
Peso (sistema metrico) 1.4 kg