Learn More
Labconco™ Mini Stoppering Chamber
Codice prodotto. 15342272 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FreeZone™ Freeze Dry System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15342272 FreeZone™ Freeze Dry System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15342272 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7569000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00€
    1521.48€ / pezzi 1
    Risparmia 348.52€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Requires
FreeZone Freeze Dry System to attach Mini Stoppering Chamber via port
For lyophilizing samples in small serum vials with split stoppers
  • For use with a FreeZone™ Freeze Dry System
  • Accommodates 48 serum vials of 2 mL and 8 serum vials of 30 mL
  • After lyophilization, vials can be stoppered while still under vacuum
  • Stoppering travel distance: 0.5 in. (1.3 cm)
  • For vials ranging in height from 1.38 to 2.48 in. (3.5 to 6.3 cm)
  • Comes with tray for loading and unloading of samples
Specifica
Tipo Mini Stoppering Chamber
N. di ripiani 0
Materiale Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) For lyophilizing samples in small serum vials with split stoppers
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Freeze Dry System
Include 17 in. of clear pvc tubing
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 cm
Peso (sistema imperiale) 15 lb.
Peso (sistema metrico) 6.8 kg