Learn More
Labconco™ Portable Table
Codice prodotto. 13181156 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
35 x 19 x 36 in. (88.9 x 48.26 x 91.44 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
13181156 35 x 19 x 36 in. (88.9 x 48.26 x 91.44 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13181156 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 8025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00€
    734.41€ / pezzi 1
    Risparmia 35.59€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Mobile workstation that rolls out of sight when not in use
  • Load capacity: 400 lb. (181 kg)
  • 1 in. (2.5 cm) square epoxy-coated steel frame
  • Transports heavy instruments and bulky equipment safely
  • Two open phenolic board shelves with high-pressure melamine-laminate surface resist stains and corrosion
  • 4 in. dia. (10 cm) casters; two with toe locks
Order Info
Weight: 50 lb. (23 kg).
Warranty
Lifetime guarantee.
Specifica
Descrizione Epoxy-Coated Steel Frame
Dimensioni (L x P x A) 35 x 19 x 36 in. (88.9 x 48.26 x 91.44 cm)
Finitura Epoxy-coated
Altezza (sistema imperiale) 36 in.
Altezza (sistema metrico) 91.44 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 35 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88.9 cm
Materiale Epoxy-coated Steel
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.26 cm