Learn More
Labconco™ Precise™ Glove Box Base Stands
Codice prodotto. 11771459 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Mobile Base
Stationary
Profondità (sistema metrico):
101.6 mm
78.7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Profondità (sistema metrico) unitSize
11771459 Stationary 78.7 cm Pezzo
11761459 Mobile Base 101.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11771459 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 5235501
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Precise™ glove boxes
  • Height-adjustable from 83.8 to 101.6cm (33 to 40 in.)
  • Permanently mounted black laminate work surface
  • Lower shelf holds accessory equipment
  • With casters or leveling feet
Order Info
Dimensions: 31D x 60W x 33 to 40H (78.7 x 152.4 x 83.8 to 101.6cm)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Precise Glove Box, Protector Glove Box, XPert Weigh Box
Altezza (sistema imperiale) 40 to 33 in.
Peso (sistema imperiale) 225 lb.
Peso (sistema metrico) 102 Kg
Profondità (sistema imperiale) 31 in.
Larghezza (sistema imperiale) 60 in.
Altezza (sistema metrico) 101.6 to 83.8 cm
Profondità (sistema metrico) 78.7 cm
Larghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Product Type Stationary
Da utilizzare con (applicazione) General Lab Use