Learn More
Labconco™ Protector™ Acid and Standard Storage Cabinets Shelf Kits
Codice prodotto. 17957582 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Protector Acid Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna:
36 in.
48 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Larghezza (sistema imperiale) parte esterna Dimensione della confezione
17957582 Protector Acid Storage Cabinet 36 in. Pezzo
16348705 Protector Acid Storage Cabinet 48 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17957582 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 9919001
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Shelf Kits provide additional storage space in Labconco Protector Standard and Acid Base Cabinets.
Interior Shelf Kit provides additional storage space inside Labconco Protector Acid Storage Cabinets. Includes powder-coated steel shelf, acid-resistant PVC tray, and mounting hardware.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Protector Acid Storage Cabinet
Include Epoxy Coated Steel shelf, Acid-resistant Polyethylene tray and mounting hardware
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 91.44 cm
Product Type Shelf Kit
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 36 in.