Learn More
Labconco™ Armadio di conservazione standard Protector™
Codice prodotto. 15189705 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
36 in.
N. di sportelli:
2
Tipo di sportello:
Manual Close
Peso (sistema imperiale):
180 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) N. di sportelli Tipo di sportello Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15189705 36 in. 2 Manual Close 180 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15189705 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 9900100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Includes
Quattro piedini di livellamento e un pannello per riempimento da 8° pollici per aumentare la profondità dell'armadietto da 22 a 30° pollici.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
  • Il supporto prevede un carico di massimo 800 libbre (363kg)
  • Struttura in acciaio con rivestimento epossidico di lunga durata
  • Gradevoli esterni bianco ghiaccio completano la struttura da laboratorio e le cappe chimiche Labconco
  • Ante a chiusura manuale senza serratura
Order Info
Kit ripiani interni e superfici di lavoro venduti separatamente
Specifica
Product Type Storage Cabinet
Colore Bianco
Materiale Epoxy-coated Steel
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent
Tipo di sportello Manual Close
Altezza (sistema imperiale) 35.5 to 36.75 in.
Altezza (sistema metrico) 90.17 to 93.34 cm
Include Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 22 in.
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 800 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 362.87 kg
N. di sportelli 2
Rivestimento superficiale Epoxy
Peso (sistema metrico) 81.64 kg
Larghezza (sistema imperiale) 36 in.
Peso (sistema imperiale) 180 lb.
Larghezza (sistema metrico) 91.44 cm