Learn More
Labconco™ XVS™ PVC Elbow for Ventilation Stations
Codice prodotto. 15459444 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Protector VS Ventilation Station
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15459444 Protector VS Ventilation Station Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15459444 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 4708700
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
PVC Elbow for Ventilation Stations
  • For use with Labconco Protector XVS Ventilation Stations
  • 90° elbow has belled end connections to receive PVC duct directly
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Protector VS Ventilation Station
Altezza (sistema imperiale) 13.62 in.
Peso (sistema imperiale) 8 lb.
Peso (sistema metrico) 3.6 Kg
Altezza (sistema metrico) 34.59 cm
Include 90° Elbow
Dimensions 6 in. dia. Round PVC Duct
Materiale PVC
Da utilizzare con (applicazione) Designed for quick installation and minimum pressure losses