Learn More
Labconco™ RapidVap™ Vertex Dry Evaporator Blocks
Codice prodotto. 15996150 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
18
50
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
8 mL
16 mL
40 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15996150 18 60 mL Pezzo
15966150 50 5 mL Pezzo
15786799 50 8 mL Pezzo
15906160 50 3 mL Pezzo
15987956 50 16 mL Pezzo
15986150 18 40 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15996150 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7322801
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Labconco™ RapidVap™ Vetex Dry Evaporator requires block of solid aluminum that includes stainless steel handles to lift block in and out of evaporator.
  • Comprised of solid aluminum with stainless steel handles for lifting out of evaporator
  • Comes with 0.21 in. (0.5cm) diameter port in upper left hand corner for insertion of temperature probe to monitor upper block temperature
  • Multiple block variations available to suit tube size
  • Custom blocks also available
Specifica
Diametro (sistema imperiale) porta 0.21 in.
Diametro (sistema metrico) porta 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) RapidVap vertex dry evaporator
Capacità 18 ASE Vials (28 x 140 mm)
Materiale Aluminum
No. of Places 18
Tipo Block
Volume (sistema metrico) 60 mL