Learn More
Labconco™ Replacement Prefilter for Protector Downdraft Powder Station
Codice prodotto. p-4366664 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4 ft./6 ft. Purifier Clean Bench
WaterPro RO Stations
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15470412 4 ft./6 ft. Purifier Clean Bench Pezzo
11781469 WaterPro RO Stations Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15470412 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3768901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Replacement Prefilter for use in Protector Downdraft Powder Stations.
Replacement Prefilter for use with 4-Ft, 5-Ft, 6-Ft and 8-Ft Purifier Horizontal Clean Benches. Two prefilters required for 4-Ft, one required for 5-Ft, three required for 6-Ft and four required for 8-Ft. Labconco recommends replacing prefilters every three months.
Specifica
Tipo di filtro Prefilter
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 ft./6 ft. Purifier Clean Bench
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 Kg
Lunghezza (sistema imperiale) 20 to 30 in.
Profondità (sistema imperiale) 23.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 17.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Dimensions 20 to 30 x 16.5 x 1 in. (50.8 to 76.2 x 41.9 x 2.5 cm)
Profondità (sistema metrico) 60.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 to 76.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 45.1 cm
Product Type Prefilter
Da utilizzare con (applicazione) Particulate