Learn More
Labconco™ ScrubAir™ Pipette Washer/Dryer
Labconco ScrubAir™ Pipette Washer/Dryer provides automated, fast, thorough cleaning of pipettes using percolating action of compressed air with water and detergent.
Marca:  Labconco™ 4612030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 29.50000kg
Codice prodotto. 15330887
  • 2980.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
03-08-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L'acqua e il detergente vengono iniettati direttamente nelle pipette, quindi l'aria compressa crea un'azione percolante che sfrega le pareti interne mentre l'acqua e il detergente si riversano sulle pareti esterne
  • Asciugabile rapidamente in circa quattro ore; i modelli con riscaldatore incorporato si asciugano in appena due ore
  • Per pipette da 12 a 60, in base al diametro della peretta e dello stelo
  • Risparmio di acqua e denaro rispetto ai tradizionali metodi a sifone; l'ecologica ScrubAir utilizza appena 12.5l di acqua corrente/pura
  • Riduce le esigenze di inventario di pipette, con meno vetreria da tenere in scorta
  • I tempi di lavaggio, risciacquo e asciugatura e il numero di risciacqui sono programmabili
  • Meno movimentazione di vetreria, con minori rischi di rotture e lesioni personali
  • Il raccordo portatile, a sgancio rapido, consente di agganciare la ScrubAir al rubinetto per lavello
  • Ora di inizio ritardabile fino a 8 ore
  • Il kit di aste aggiunge versatilità in quanto consente di lavare piccole provette o fiale per test con DI di 7mm o maggiore nella ScrubAir (venduta separatamente)
Funzioni di programmazione
  • Tubo flessibile di aspirazione/scarico dell'acqua di alimentazione di ,1.8 m (6.0 piedi), con raccordo per tubo a sgancio rapido e due adattatori per aeratore per il collegamento a rubinetti da laboratorio standard 55/64-27 maschio o 15/16-27 femmina
  • Pulsante MENU per scorrere i menu per selezionare e programmare i cicli di lavaggio. Consente di eseguire test diagnostici
  • Pulsante di selezione per impostare i tempi del ciclo di lavaggio, risciacquo e asciugatura e il numero di risciacqui e per eseguire test diagnostici
  • Il display LCD mostra il segmento del ciclo e il tempo restante in quel segmento durante l'esecuzione, alternando la visualizzazione del tempo restante totale
  • Tre programmi di ciclo impostati di fabbrica: STANDARD, UTENTE 1 e UTENTE 2
  • Visualizza avvisi per PAUSA COPERCHIO, ERRORE-SCARICO, ERRORE-ACQUA ASSENTE e ERRORE-ACQUA PRESENTE
  • Le impostazioni modificabili dall'utente includono il tempo di lavaggio, risciacquo e asciugatura e il numero totale di risciacqui
  • Avvio ritardato impostato dall'utente (fino a 8 ore)
Specifiche
  • Esterno in acciaio inox tipo 304 spazzolato e acciaio verniciato a polvere, portapipette in acciaio inox tipo 304, paraspruzzi in acciaio inox tipo 304 e coperchio in acrilico trasparente
  • Tubo in polietilene montato posteriormente con DE 9.6 mm (0.37 pollici) x lunghezza 1.8 m (6.0 piedi) da collegare a una sorgente d'aria regolata o altro gas inerte adatto
  • Funzionamento a meno di 75 decibel
  • Dimensioni complessive: 47.3P x 37.6L x 85.6cm A (18.6 x 14.8 x 33.7 pollici)
  • Pompa di erogazione da
  • 0.125 once inclusa da collegare a un contenitore di detergente liquido (detergente venduto separatamente)
  • Peso: 38 kg (84 libbre)
Requisiti
  • Alimentazione di acqua corrente/pura con linea idrica con DE 3/8 pollici (minimo)
  • Temperatura minima consigliata per l'acqua di rifornimento: 49° C (120° F)
  • Temperatura massima per l'acqua di rifornimento 60° C (140° F)
  • Consumo di acqua per rifornimento da 0.46 galloni (1.75 litri) a 0.7 galloni (2.5 litri)
  • Pressione minima acqua di alimentazione: 8 psi (55 kPa)
  • Pressione massima acqua di alimentazione: 120 psi (827 kPa)
  • Aria compressa regolata con linea dell’aria con DE 3/8 pollici
  • Pressione/flusso d'aria di alimentazione minimi: 5 CFM (142 l/m) 20 psi (138 kPa)
  • Pressione massima aria di alimentazione: 100 psi (689 kPA)
  • Tubo di scarico con DI 1.25 pollici (3.2 cm) o maggiore
  • Detergente liquido (si consiglia il prodotto LabSolutions)
Modelli che includono anche il riscaldatore
  • Elemento riscaldante incorporato da 750 watt, attivato durante i cicli di lavaggio, risciacquo e asciugatura
  • Aspirazione di acqua pura per selezionare fino a 10 risciacqui con acqua pura
  • Tubo in polietilene montato posteriormente con DE 9.6 mm (0.37 pollici) x lunghezza 1.8 m (6.0 piedi) da collegare alla sorgente di acqua pura
Certifications
UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1, CE Conformity Marking
Warranty
Un anno su componenti e manodopera
Specifica
Specifica
1 A
230 V, 50/60 Hz, 1 A
Lava/asciuga pipette
50/60 Hz
47.3D x 37.6W x 85.6cm H (18.6 x 14.8 x 33.7 in.)
Tipo di spina: Schuko
Marchio registrato UL (TM) 61010-1, CAN/CSA C22.2 n. 61010.1, marchio di conformità CE
230 V