Learn More
Labconco™ Contenitori secondari e inserti per sistemi CentriVap™
Codice prodotto. 10405395 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Inserto trappola per acidi
Inserto trappola per solventi
Moisture Trap Insert
Radioisotope Trap Insert
Secondary Trap Canister
Peso (sistema metrico):
1.8 kg
1.8 kg
2.3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Peso (sistema metrico) unitSize
10405395 Secondary Trap Canister 2.3 kg Pezzo
15173095 Radioisotope Trap Insert 1.8 kg Pezzo
11761479 Inserto trappola per solventi 1.8 kg Pezzo
10064023 Inserto trappola per acidi 1.8 kg Pezzo
13265130 Moisture Trap Insert 1.8 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10405395 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7460900
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Help to provide secondary protection to vacuum pumps in evaporation systems
  • Clear polypropylene canister with mounting bracket, 17 in. (43cm) PVC tubing, and two clamps
  • Canister accommodates trap inserts listed in the table
Specifica
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) CentriVap™ system
Include Mounting bracket
Tipo Secondary Trap Canister
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 kg