Learn More
Labconco™ Contenitori secondari e inserti per sistemi CentriVap™
Sfoglia Tutto Labconco Corporation ProdottiDescrizione
Help to provide secondary protection to vacuum pumps in evaporation systems
- Contenitore in polipropilene trasparente con staffa di montaggio, tubo in PVC da 17 piedi (43 cm) e due morsetti
- Il contenitore è compatibile con gli inserti trappola indicati nella tabella
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema CentriVap™ |
| Tipo | Inserto trappola per solventi |
| Peso (sistema imperiale) | 4 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 1.8 kg |