Learn More
Labconco™ Contenitori secondari e inserti per sistemi CentriVap™
Codice prodotto. 15173095 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Inserto trappola per acidi
Inserto trappola per solventi
Moisture Trap Insert
Radioisotope Trap Insert
Secondary Trap Canister
Peso (sistema metrico):
1.8 kg
1.8 kg
2.3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Peso (sistema metrico) unitSize
15173095 Radioisotope Trap Insert 1.8 kg Pezzo
10405395 Secondary Trap Canister 2.3 kg Pezzo
11761479 Inserto trappola per solventi 1.8 kg Pezzo
10064023 Inserto trappola per acidi 1.8 kg Pezzo
13265130 Moisture Trap Insert 1.8 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15173095 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7815000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Help to provide secondary protection to vacuum pumps in evaporation systems
  • Contenitore in polipropilene trasparente con staffa di montaggio, tubo in PVC da 17 piedi (43 cm) e due morsetti
  • Il contenitore è compatibile con gli inserti trappola indicati nella tabella
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) CentriVap™ system
Tipo Radioisotope Trap Insert
Peso (sistema imperiale) 4 lb.
Peso (sistema metrico) 1.8 kg