Descrizione
- Fits 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50mL, 100mL and 125mL serum bottle
Specifica
Specifica
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fits 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50mL, 100mL and 125mL Serum bottles |
| Materiale | Aluminum |
| Sterilità | Non-sterile |
| Peso (sistema metrico) | 0.5kg |
| Peso (sistema imperiale) | 1 lb. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 57 mm |
| Finitura collo | 57 mm |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Cap |
| Vedi altri risultati |