Learn More
Labconco™ Vacuum Standard Service Fixture Kit
Codice prodotto. 17641037 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Protector, XStream, XL, XLE Laboratory Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17641037 Protector, XStream, XL, XLE Laboratory Hood Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17641037 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 9808500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Kit includes copper tubing, brass valve and yellow knob/connector.
Kit includes copper tubing, brass valve and yellow knob/connector.
  • Max. flow rate of 8.6 CFM.
  • Max. working pressure of 14.7 psi.
  • Kits mount on the right or left side of any Protector Premier, XStream, XL, XLE or PVC Hood.
  • Each kit includes one remotely-controlled service fixture with valve and 0.25 in. diameter tubing, color-coded fixture knob and color-coded hose connector.
  • Specifica
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Protector, XStream, XL, XLE Laboratory Hood
    Peso (sistema imperiale) 4 lb.
    Peso (sistema metrico) 1.8 Kg
    Include 0.25 in. dia. Copper Tubing, Brass Valve and Green Knob, Connector
    Product Type Vacuum (VAC) Standard Service Fixture Kit