Learn More
Labconco™ Stainless-Steel Racks for RapidVap™ Vacuum and N2 Evaporation Systems
Codice prodotto. 11731559 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
170 mL
600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11731559 170 mL Pezzo
11741559 600 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11731559 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7486300
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel racks hold RapidVap tubes upright.
Stainless steel racks have eight places to hold RapidVap tubes upright. For use with 600 ml tubes.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) RapidVap vacuum and N2 evaporation system
Capacità 170 mL Glass tubes
Materiale Stainless Steel
No. of Places 8
Tipo Tube Rack
Volume (sistema metrico) 170 mL
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.9 kg