Learn More
Labconco™ Trap Insert Canister with Stand for Precise™ Glove Boxes
Codice prodotto. 11751479 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11751479 Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11751479 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7815301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    523.96€ / pezzi 1
    Risparmia 26.04€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Clear polypropylene canister
  • Accommodates any of the following Chemical Trap Inserts: Acid Trap (Mfr. No. 7814800), Moisture Trap (Mfr. No. 7814900), Radioisotope Trap (Mfr. No. 7815000), Solvent Trap (Mfr. No. 7815200), or Ammonia Trap (Mfr. No. 79956000), each sold separately
  • For use with Precise™ Controlled Atmosphere and Basic Glove Boxes,as well as Protector™ Combination and Controlled Atmosphere Glove Boxes
Specifica
Colore Clear
Case Material Polypropylene
Materiale Polypropylene
Maximum Pressure 1 bar
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7814800 Acid trap, 7814900 moisture trap, 7815000 Radioisotope trap, 7815200 Solvent trap or 7995600 Ammonia trap insert
Include Stand
Tipo Canister
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 kg