Learn More
Labconco™ Tube Holders for Fast-Freeze™ and Lyph-Lock™ Flasks
Codice prodotto. 10316372 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13.9 cm
14.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10316372 13.9 cm Pezzo
10123292 14.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10316372 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7442700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    282.31€ / pezzi 1
    Risparmia 65.69€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Holds tubes in upright position for freeze drying.
Hold tubes in upright position inside 900mL or larger Fast-Freeze Flasks and 750mL or larger Lyph-Lock Flasks Stainless steel
Specifica
Tipo Tube Holder
Capacità (sistema metrico) 750, 900 mL
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Hold tubes in upright position
Da utilizzare con (apparecchiatura) 900ml or larger fast freeze™ flasks and 750ml or larger lyph lock flasks
Diametro (sistema imperiale) 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) 8.33 cm
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 13.9 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg