Learn More
Labconco™ VACUUBRAND™ Hybrid™ Vacuum Pump Oil
Codice prodotto. 16205181 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16205181 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16205181 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7584300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    171.79€ / 1L
    Risparmia 9.21€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
For VACUUBRAND pumps
VACUUBRAND™ B-Oil. One. liter bottle. Replacement oil for VACUUBRAND HYBRID™ Vacuum Pumps 7584000 and 7584002.
Specifica
Product Type Oil
Formato Oil
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hybrid Vacuum Pumps
Quantità 1 L
Volume (sistema imperiale) 33.8 oz.
Volume (sistema metrico) 1 L