Learn More
Labconco™ Variable-Height Bench
Codice prodotto. 13457899 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
13457899 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13457899 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 8075000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Easy-to-adjust bench can be set at four heights
Easy-to-adjust bench can be set at four heights
  • Load capacity: 540 lb. (245kg)
  • Durable and chemical-resistant, glacier white, powder-coated tubular steel frame
  • 1.125 in. (3cm) thick fiber-resin work surface is melamine high-pressure laminate
  • Heavy-duty bench height adjustable from 29.625 and 37.4 in. (75 to 95cm) using steel pins and nuts
  • Baked-on powder coating resists abrasion and corrosion
  • 5 in. dia. (12.7cm) nonmarking polyurethane casters with toe locks maneuver easily and absorb vibration
Order Info
Shipped fully assembled. Weight: 110 lb. (50.3kg)
Warranty
Lifetime guarantee.
Specifica
Product Type Mobile Bench
Colore Gray
Dimensioni (L x P x A) 38 x 28 x 29.62 to 37.37 in. (96.5 x 71.1 x 75.2 to 94.9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Altezza (sistema imperiale) 29.62 to 37.37 in.
Altezza (sistema metrico) 75.2 to 94.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 38 in.
Lunghezza (sistema metrico) 96.5 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 540 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 245 kg
Peso (sistema imperiale) 111 lb.
Peso (sistema metrico) 50.4 kg
Larghezza (sistema imperiale) 28 in.
Larghezza (sistema metrico) 71.1 cm
Materiale Stainless Steel