Descrizione
Attach to FreeZone™ Freeze Dryers to provide support for glassware on drying chambers or manifolds.
Support Shelves attach easily without tools to the sides of the FreeZone 1, 2.5 or 4.5 Liter Freeze Dry System or left-hand side of the FreeZone Triad System cabinet to provide support for large flasks attached to the drying chamber or manifold. Multiple rows of perforations on the sides of the FreeZone cabinet allow for height adjustment of the shelves to support various sizes of flasks. One pair. Glacier white epoxy-coated steel wire.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Wire Rack |
| Capacità (sistema metrico) | 1, 2.5, 4.5 L |
| N. di ripiani | 1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Support for glassware on drying chambers or manifolds |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Freezone 1 and 2.5 L Freeze-dry Systems |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.37 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 16.18 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.40 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.8 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?