Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura
Codice prodotto. 13415236
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Verde
Dimensioni (L x P):
13.7 m x 12.7 mm
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
54.6 m x 25.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) unitSize
13415236 Giallo 13.7 m x 25.4 mm pezzi 3
13495226 Verde 13.7 m x 19 mm pezzi 4
13465226 Giallo 13.7 m x 12.7 mm pezzi 6
13445226 Bianco 13.7 m x 12.7 mm pezzi 6
13475226 Verde 13.7 m x 12.7 mm pezzi 6
13415256 Bianco 54.6 m x 25.4 mm pezzi 3
13425236 Verde 13.7 m x 25.4 mm pezzi 3
13485226 Giallo 13.7 m x 19 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 13415236 Fornitore Bel-Art™ Scienceware™ N. del fornitore F134810100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.97€
    33.93€ / pezzi 3
    Risparmia 15.04€
    30% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In grado di aderire a qualsiasi superficie pulita, inclusi i materiali rivestiti in resina di fluoropolimero Teflon™. Il nastro per etichettatura Bel Art™ si può rimuovere senza lasciare residui.
  • Eccellenti per l'uso con dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo (F13472-0000 e F13473-0000)
  • Matita, penna a sfera o pennarello a solvente rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più difficili
  • In carta colorata con adesivo in resina di gomma che resiste all'umidità e alla maggior parte dei solventi
  • Resistenza a una temperatura massima di 157 ºC (315 ºF) per 30 minuti o di 80 ºC (176 ºF) per 24 ore; utilizzo possibile fino a -80 ºC (-112 ºF)
  • Resistenza a cicli di autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF) e a raggi gamma compresi tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifica
Autoclavabile
Tipo di adesivo Adesivo
Rivestimento None
Colore Giallo
Display Blank
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Paper
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label Tape
Sterilità Non-sterile
Quantità 3/Pk.
Temperature Range (Metric) Da –80 a 157 °C
Dimensioni (L x P) 13.7 m x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 13.7 m
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm