Learn More
Labetalol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428616
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16428616 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16428616 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1108
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Labetalol hydrochloride is a mixed alpha/beta adrenergic antagonist that is used to treat high blood pressure.
Specifica
Materiale o nome chimico Labetalol hydrochloride
CAS 32780-64-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H25ClN2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo AH-5158 hydrochloride Sch-15719W
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.07 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (54.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 364.87
Peso formulazione 364.87
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only