Learn More
Fisherbrand™ Labjack
Providing exceptionally rigid and robust support without excessive weight.
Marca:  Fisherbrand™
159.47 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21636" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12750027
  • 223.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured to close tolerances from aluminum with stainless steel operating screw
  • Plates have a blue anodized finish
  • Designed to be completely stable and free from rocking movements
Specifica
Specifica
Aluminum
200 x 230 mm
Max. load of 25kg
290 mm
Labjack
1 Ea.