Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 Steam Steriliser, Horizontal
Codice prodotto. 31908815
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908815 100 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 31908815 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 21.0100.001.000H
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Designed for sterilising solids and liquids in open or lightly closed vessels.
  • Configuration: horizontal
  • Can be configured as vertical or horizontal device
  • Chamber volume: 100 L
  • Chamber dimensions (Ø x L): 410 x 760 mm (16 x 30 in.)
  • Operating overpressure: 2.8/-1 bar
  • Sterilisation temperature: 98 °C – 135 °C
  • Power consumption: 6.6 or 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), adapted to chamber size
  • TÜV-certified motorised closure with lip seal
  • Separate, integrated state-of-the-art steam generator
  • Integrated storage tank for demineralised water with automatic/manual filling and fill-level monitoring
  • Thermo locking device
  • Standard flexible PT 100 sensor for liquid sterilisation
  • Gravity de-aeration and pressure purge for waste sterilisation
  • Integrated water-cooled, temperature-controlled, adjustable exhaust steam condensation
  • Validation ducts
  • Safety valve, TÜV-approved component
  • Internal memory chip storing up to 150 cycles
  • RS-485 interface for data transmission
  • Collective connection for drain lines
  • Bottom plate included
  • Powder-coated side panels
  • Fully automatic microprocessor control with 20 programmes: 10 pre-set, editable programmes; 10 freely programmable, password-protected programmes; vacuum test and Bowie & Dick test included depending on configuration
  • Every programme fully configurable (sterilisation time and temperature)
  • Each programme can be assigned a custom name according to customer requirements
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 L
Profondità (sistema metrico) camera 760 mm
Product Type Automatic Autoclave