Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 Tray Closed
Descrizione
- For horizontal units
- Stainless Steel
- BxHxT (mm): 290 x 145 x 370
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclaves, Laboklav 100 |
| Modello | Tray, Laboklav 100 |
| Product Type | Tray |
| Sterilità | Non-sterile |