missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHP Steriltechnik AG Laboklav 100 Wire Mesh Basket

Codice prodotto. 31908854
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908854 15 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31908854 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.0290.145.370
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Stainless steel basket designed for horizontal units ensures secure placement and optimal organisation of instruments during sterilisation.

  • Wire mesh basket for Laboklav 100
  • Stainless Steel
  • for horizontal units
  • W x H x D (mm): 290 x 145 x 370

Specifica

Capacità (sistema metrico) 15 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclaves, Laboklav 100
Modello Basket, Laboklav 100
Product Type Wire Mesh Basket
Sterilità Non-sterile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.