Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Wire Mesh Basket, Closed Bottom
Codice prodotto. 31908810
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
49 L
58 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908810 49 L Pezzo
31908748 58 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31908810 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.2500.000.250
Spedizione stimata: 20-01-2027
Stainless steel basket with closed bottom ensures secure placement and optimal organisation of instruments during sterilisation.
  • Wire mesh basket with closed bottom for Laboklav 135-195
  • Stainless Steel
  • for vertical units
  • ø x H (mm): 500 x 250 or 500 x 300
Specifications
Capacità (sistema metrico) 49 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195
Modello Basket, Laboklav 135-195
Product Type Basket
Dimensions (Dia. x H) 500 x 250 mm