Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135 Tray Closed
Codice prodotto. 31908739
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908739 45 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908739 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.1375.200.600
Spedizione stimata: 22-01-2027
Stainless steel tray closed for Laboklav 135, horizontal unit.
  • For horizontal units
  • Stainless Steel
  • BxHxT (mm): 375 x 200 x 600
Specifica
Capacità (sistema metrico) 45 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboklav 135
Modello Tray Closed, Laboklav 135
Product Type Tray