Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 160 and 195 Tray Closed
Descrizione
- For horizontal units
- Stainless Steel
- BxHxT (mm): 375 x 200 x 320
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 24 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Modello | Tray Closed, Laboklav 160 and 195 |
| Product Type | Tray |
| Sterilità | Non-sterile |