Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 195 Steam Steriliser, Vertical
Codice prodotto. 31908843
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
195 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
31908843 195 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 31908843 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 21.0195.001.000V
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Designed for sterilising solids and liquids in open or lightly closed vessels.
  • Configuration: vertical
  • Can be configured as vertical or horizontal device
  • Chamber volume: 195 L
  • Chamber dimensions (Ø x L): 500 x 960 mm (19 x 38 in.)
  • Operating overpressure: 2.8/-1 bar
  • Sterilisation temperature: 98 °C – 135 °C
  • Power consumption: 6.6 or 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), adapted to chamber size
  • TÜV-certified motorised closure with lip seal
  • Separate, integrated state-of-the-art steam generator
  • Integrated storage tank for demineralised water with automatic/manual filling and fill-level monitoring
  • Thermo locking device
  • Standard flexible PT 100 sensor for liquid sterilisation
  • Gravity de-aeration and pressure purge for waste sterilisation
  • Integrated water-cooled, temperature-controlled, adjustable exhaust steam condensation
  • Validation ducts
  • Safety valve, TÜV-approved component
  • Internal memory chip storing up to 150 cycles
  • RS-485 interface for data transmission
  • Collective connection for drain lines
  • Bottom plate included
  • Powder-coated side panels
  • Fully automatic microprocessor control with 20 programmes: 10 pre-set, editable programmes; 10 freely programmable, password-protected programmes; vacuum test and Bowie & Dick test included depending on configuration
  • Every programme fully configurable (sterilisation time and temperature)
  • Each programme can be assigned a custom name according to customer requirements
Specifica
Capacità (sistema metrico) 195 L
Profondità (sistema metrico) camera 990 mm
Product Type Automatic Autoclave