Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Benchtop Autoclave
Codice prodotto. 31908743
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908743 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 31908743 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 21.0025.001.000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Benchtop autoclave designed for laboratory sterilisation of instruments, liquids, and waste.
  • Benchtop device with 25 litre chamber size
  • Usable space (Ø x L) 265 x 465 mm, fits up to 5 x 1 L laboratory bottles or 5 kg of instruments/waste
  • Operating overpressure 2.8/-1 bar
  • Sterilisation temperature 98 °C to 135 °C
  • 2.0 kW heating power, 230 V~, 50 Hz, 13 A
  • Integrated steam generator and automatic feed water pump
  • Safety valve, TÜV-approved component
  • Motorised closing mechanism with lip seal
  • Chamber lid made of safety glass with illuminated see-through area
  • Door cover made of safety glass with coloured LED lighting
  • Thermo locking device with flexible media sensor as standard
  • Fully automatic control with up to 10 programmes, customizable and code-secured
  • Integrated exhaust vapour condensation
  • Integrated feed water supply tank and condensate tank
  • RS-485 interface
  • 4 MB internal memory chip, stores up to 150 cycle data
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 L
Profondità (sistema metrico) camera 450 mm
Product Type Horizontal, Front-loading Benchtop Autoclave